material
blue
epoxy (coated steel)
특징
Holds 60 x 18-20 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18763-0160
길이 × 너비 × 높이
24.4 cm × 15.6 cm × 8.3 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Welded steel wire is coated with heat-cured, thermosetting epoxy to protect from rust and corrosion. The coating is unaffected by most organic solvents, weak acids and alkalis, and has excellent abrasion resistance and adhesion to steel substrate.
Temp. range: -370 to 250°F (-233 to 121°C). Has square holes, three decks, slotted-mesh bottom deck and reinforced edges.
Temp. range: -370 to 250°F (-233 to 121°C). Has square holes, three decks, slotted-mesh bottom deck and reinforced edges.
법적 정보
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.