Merck
튜브 랙
4가지 다른 색상의 튜브 랙: 보라색, 파란색, 초록색, 노란색
튜브 랙은 필수적인 실험실 장비 중 하나이며, 여러 개의 튜브를 동시에 수직으로 위치시키는 것을 용이하게 합니다. 한 번에 여러 가지 용액으로 작업하거나 수집할 때 특히 유용합니다. 정리뿐만 아니라, 이 랙은 시험관의 안전한 보관 및 편리한 이송과 세척도 보장합니다. 시험관 및 마이크로튜브를 위한 랙은 단순한 금속이나 에폭시 코팅 금속, 나무, 여러 종류의 플라스틱 같은 다양한 소재로 만들어지며, 특정한 시험관 직경을 수용하는 각기 다른 사이즈의 구멍이 있습니다.
더 알아보기
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
BRAND® 튜브 랙
BRAND® 튜브 랙은 폴리프로필렌 또는 PTFE로 만들어지며, 오토클레이브를 사용할 수 있고, 세 조각으로 분리되어 쉽게 조립할 수 있도록 설계되었습니다. 튼튼한 구조를 특징으로 하며, 쌓을 수 있고 수조 내에서 떠다니지 않습니다. 이 튜브 랙은 다양한 직경의 시험관 84개를 거치할 수 있고 4가지 색상이 제공됩니다.
Heathrow Scientific 튜브 랙
Heathrow Scientific 튜브 랙은 폴리옥시메틸렌(유리섬유로 강화됨)으로 만들어져 단단하며 산, 용매, 염기, 열에 높은 저항성이 있습니다. 내구성이 뛰어난 이 랙은 단일 연속 부품으로 성형되어 조립이나 분리 부품이 필요하지 않습니다. 튜브 방향을 위해 성형된 좌표를 특징으로 하며, 수조 내에서 사용할 때 안정성을 보장하고, 더 쉽게 식별할 수 있도록 평면의 라벨링 영역이 있습니다. 이 랙은 절반 또는 전체 랙 크기를 제공하며, 다양한 직경의 시험관 72개를 거치할 수 있고 4가지 색상이 제공됩니다.
Heathrow Scientific의 색상이 다양한 회전식 4방향 랙 및 정사각형 랙은 오토클레이브가 가능하며 폴리프로필렌으로 만들어집니다. 각 면에 다양한 직경의 시험관을 1.5 mL부터 50 mL까지 거치할 수 있습니다. 어떤 표면에서도 함께 미끄러지기 때문에 사용자는 필요에 따라 상호 연결된 여러 랙에서 서로 다른 튜브를 사용하여 작업할 수 있습니다.
50mL 튜브용 Heathrow Scientific 팝업 랙은 접을 수 있어 컴팩트하게 보관할 수 있으며 "팝업" 방식으로 빠르게 사용할 수 있습니다. 간단한 개폐 방법이 특징입니다.
Scienceware® POXYGRID® 튜브 랙
Scienceware® POXYGRID® 튜브 랙은 에폭시(강철 코팅)로 만들어집니다. 용접된 강철 와이어는 열로 경화시킨, 열경화성 에폭시로 코팅되었으므로, 부식이나 침식으로부터 보호됩니다. 코팅은 대부분의 유기용매, 약산, 알칼리에 영향을 받지 않으며, 뛰어난 마모 저항성 및 강철 기질에 대한 부착력을 보여줍니다. 이 랙의 온도 범위는 -370~250°F(-233~121°C)입니다. 내구력이 있는 설계가 특징이며, 다양한 실험실 응용분야에 적합합니다. 이 시험관 랙은 최대 150개의 시험관을 거치할 수 있어, 여러 개의 시료를 효율적으로 정리 및 보관할 수 있습니다.
Mega Rack® 튜브 랙
Mega Rack®은 시료 및 채혈 시험관을 위해 특별히 설계된 대용량 보관 랙입니다. 이 튜브 랙은 폴리프로필렌으로 만들어져 있어, 대규모 시료 보관이 요구되는 고처리량 실험실을 위한 이상적인 선택입니다. 또한, Mega 랙은 오토클레이브가 가능하여, 실험실 환경에서 쉽게 멸균하여 반복 사용할 수 있습니다. 이 랙은 내구성 있고 가벼운 재료로 구성되었으므로, 이송 및 취급이 쉽습니다. 대용량 설계 및 견고한 구조를 가진 Mega 랙은 대량의 튜브를 효율적으로 정리 및 보관하는 실용적인 솔루션을 제공합니다.
각각의 랙은 영문 및 숫자 식별을 갖추고 있어, 튜브를 빠르고 효율적으로 위치시키고 찾을 수 있습니다. 이외에도, Mega 튜브 랙은 다양한 튜브 무리를 하나의 랙으로 통합할 수 있으므로, 튜브 랙을 여러 개 사용할 필요가 없으며 정리를 더 잘 할 수 있습니다. 
마이크로원심분리 튜브 랙
마이크로원심분리 튜브 랙은 소형 바이알 및 미세원심분리 튜브를 위해 특별히 설계되었습니다. 또한 가열하는 동안 튜브 상단이 열리지 않게 도와주므로 효율적으로 시료 손실 및 오염을 막을 수 있습니다.
Heathrow Scientific PCR 및 극저온 튜브 랙
Heathrow Scientific 저온 및 PCR 랙은 0.2~2 mL 튜브의 취급 및 보관에 대한 다양한 솔루션을 제공합니다. PCR 보관 랙은 측면 구멍이 있는 뚜껑이 있으므로, 시료를 더 빨리 냉각시켜 무결성을 확보할 수 있습니다. 거꾸로 사용할 수 있는 PCR 랙은 0.2 mL, 0.5 mL, 1.5/2.0 mL 튜브를 사용할 수 있으며, 랙의 양쪽 편에 꼭 맞는 탈착 가능한 경첩식 뚜껑을 특징으로 합니다.
이 극저온 보관 랙은 각 웰에 배출 구멍이 있어 세척이 용이합니다. 또한 각 웰에 영문 및 숫자 식별이 있고, 골이 있는 손잡이가 포함되어 있어 한 손으로 더 쉽게 캡을 풀 수 있습니다. Heathrow Scientific는 마이크로튜브가 얼음 수조 내에 떠 있도록 설계된 부유형 마이크로튜브 랙도 제공하므로, 시료 온도 조절에 완벽합니다. Heathrow Scientific 제품 라인업에 가장 최신으로 추가된 제품인 TracRack®은 저온보관소 시료의 전체 랙 추출의 불편함을 없애도록 설계되었습니다. 이 혁신적인 랙을 이용해 실험실 전문가들은 시료를 한 번에 한 줄 씩 제거할 수 있습니다.
BRAND® 마이크로원심분리 튜브 랙
BRAND® 마이크로원심분리 튜브 랙은 PTFE 및 폴리프로필렌으로 만들어지며, 최대 128개의 마이크로튜브를 거치할 수 있고, 파란색, 빨간색, 흰색의 세 가지 색상으로 제공됩니다.
Nalgene® 마이크로원심분리 튜브 랙
Nalgene® 마이크로원심분리 튜브 랙은 유리섬유로 보강된 acetal로 만들어지며, 오토클레이브가 가능하고, 최대 24개의 1.5 mL 튜브를 거치할 수 있습니다. 이 튜브 랙은 산을 제외한 대부분의 실험실 화학물질과 호환됩니다.