실험실 원심분리
원심분리기와 미세 원심분리기는 미생물학, 조직 배양, 분자생물학, PCR, 유전체학, 임상 응용, 약물 개발, 단백질학 등에 사용됩니다. 회전 속도 및 g-포스, 응용 분야, 시료 크기, 처리량, 설치 공간을 기준으로 선택해야 합니다. 적은 처리량의 개별 벤치톱 요구에 맞는 모델도 있으며, 대용량, 고속, 냉장 모델도 있습니다. 고객의 요구에 맞는 원심분리기, 로터, 버킷, 어댑터를 선택할 수 있습니다.
Products
Eppendorf® 원심분리기
Eppendorf® 포트폴리오는 일일 실험실 요건을 충족할 수 있는 냉장 기능이 있거나 없는 소형 원심분리기, 원심분리기, 대용량 벤치톱 원심분리기 등 포괄적인 원심분리기를 제공합니다. Eppendorf® 브랜드는 1964년 최초의 원심분리기를 선보인 이후 다음과 같은 모델의 원심분리기를 제공합니다.
|
|
소수의 튜브만 돌리거나 더 큰 튜브 용량 플레이트를 처리할 수 있는 추가적인 다기능성이 필요하더라도 Eppendorf® 포트폴리오에는 원심분리기 해결책이 있습니다.
BENCHMARK SCIENTIFIC 소형 원심분리기
MyFuge™ Mini 원심분리기는 실질적으로 손바닥 크기에 맞는 개인용 원심분리기입니다. MyFuge™ Mini 원심분리기는 미세 튜브와 PCR 튜브의 빠른 회전 침전에 이상적입니다. 뚜껑을 닫기만 하면 로터가 즉시 6,000rpm에 도달합니다.
시료가 튜브 스트립에 있는 경우 Benchmark StripSpin™ 12 Mini Centrifuge를 사용하면 시간을 절약할 수 있습니다. 12개로 위치 PCR 스트립의 원심분리용으로 설계된 유일한 미니 원심분리기입니다. 2,000xg의 속도를 내는 이 원심분리기는 빠른 회전 침전에 적격입니다.
멀티웰 플레이트를 사용하는 경우 Benchmark Scientific C2000 PlateFuge™ microcentrifuge는 마이크로플레이트용 스윙아웃 로터를 갖춘 최초의 "소형" 원심분리기입니다. PCR을 시행하기 전에 원심분리 플레이트를 사용하면 모든 반응물이 웰 하단에 있어 적절한 농도와 향상된 수율을 얻을 수 있습니다. 현저하게 적은 면적(9x10인치)에도 불구하고 PlateFuge™ microcentrifuge는 2개의 마이크로플레이트를 고정할 수 있는 독특하게 설계된 스윙아웃 로터를 포함하고 있습니다. C2000의 쉽게 접근할 수 있는 로터 챔버에는 75° 각도로 고정하는 2개의 플레이트 캐리어가 포함되어 있습니다. 이를 통해 밀봉 테이프 또는 뚜껑 없이 플레이트를 안전하게 삽입할 수 있습니다.
Corning LSE™ 원심분리기
- Corning LSE™ Mini Microcentrifuge는 6,000rpm(2,000xg)의 고정 속도로 작동하는 개인용 벤치 탑 기기이며 소량 시료의 빠른 회전 침전을 위해 설계되었습니다. 신속 분리형 로터 시스템을 사용하여 편안한 취급을 위해 인체공학적인 설계로 로터를 교체를 위한 도구가 필요가 없습니다.
- Corning LSE™ high speed microcentrifuge는 사용하기 쉬운 디지털 제어 인터페이스와 핵산 및 단백질의 빠른 분리를 위한 고속능을 특징으로 합니다. 2개의 제어 노브는 로터 속도와 회전 시간을 정밀하게 설정하도록 사용되며 파라미터는 읽기 쉽게 LED 디스플레이에 표시됩니다. 이러한 미세원심분리기는 브러시가 필요없는 드라이브와 고유한 공기 냉각 시스템을 통합하여 최대 속도에서 장시간 회전 중에도 소음을 줄이고 시료에서 발생하는 열을 최소화하여 최대 속도 13,300rpm/16,300xg까지 고속 회전이 가능합니다.
- Corning LSE™ compact centrifuge는 생명과학 및 산업 연구소에서 사용하기에 이상적인 공간 절약형 원심분리기입니다. 이 원심분리기에는 4개의 각도로 로터를 사용할 수 있으며, 여기에는 다용도성을 높이기 위해 Corning이 설계한 혁신적인 조합 로터가 포함됩니다. 이 다목적 로터는 원형 및 원뿔형 하단 15mL 및 50mL 원심분리기 튜브뿐만 아니라 5mL 미세원심분리기 튜브 등 다양한 튜브의 크기를 수용할 수 있습니다.
Labnet 원심분리기
- Labnet Mini Microcentrifuge는 6,000rpm(xg)의 고정 속도로 작동하며 미량 시료의 빠른 회전 침전을 위해 설계되었습니다. 신속 분리형 로터 시스템과 전자 브레이크 설계로 조작이 더 간단하고 편리해졌습니다. 시료를 적재하고 뚜껑을 닫으면 로터가 6,000rpm까지 빠르게 가속됩니다. 이 속도 범위에서 작은 방울을 튜브의 바닥으로 떨어뜨리는 미세 여과 또는 기본적인 분리에 이상적입니다.
- Labnet Slide Spinner는 스캔 전에 마이크로어레이 슬라이드 건조용으로 설계되었습니다. 양질의 이미징 및 스크리닝 결과를 위해 2개의 슬라이드를 10초 만에 건조시킵니다. 슬라이드를 카세트에 넣으면 액체가 튀지 않고 모두 포획할 수 있습니다. 카세트는 재사용할 수 있습니다.
- Labnet의 Prism™ Mini Centrifuge는 소형이고 경제적이므로 각 실험벤치에 "개인용" 원심분리기로 사용할 수 있습니다. Prism™ Mini는 광범위한 분자생물학 분리와 빠른 회전에 사용할 수 있습니다. 해당 원심분리기는 매우 작은 공간에 맞도록 극소형으로 설계되었습니다.
- Labnet의 MPS 1000 Mini Plate Spinner는 PCR 플레이트 또는 마이크로플레이트에서 시료를 쉽고 빠르게 원심분리할 수 있도록 특별히 설계된 최초의 원심분리기입니다.
- Spectrafuge™ 16M은 완벽한 고속 소형 원심분리기입니다. 최대 16,000xg까지 생성하여, DNA 추출에 이상적인 기기입니다.