MilliporeSigma
세포 배양 용품
자사는 3D 세포 증식, 세포 및 조직 배양, 세포 보존 및 저장, 세포 시각화, 세포 배양 스케일업, 줄기세포, 조직 공학과 같은 세포 배양 애플리케이션으로 작업하는 연구자들의 요구를 지원하는 다양한 세포 배양 공급품을 제공합니다.  
섹션 개요
인기 카테고리
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/1322 결과
보기 변경
1-20 보기/1322 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
세포 배양 플라스크, 플레이트, 디쉬
세포 배양 플라스크, 플레이트, 접시는 미생물, 곤충 또는 포유류 세포의 성장과 증식을 위해 특별히 설계되었습니다. 자사는 Corning®, Brand®, Eppendorf®, Nunc®, Nalgene®, TPP®, Pyrex®, Wheaton®, Greiner Bio-One과 같은 주요 공급업체로부터 셰이커 배양을 위한 유리 및 플라스틱 배양 플라스크, 부착 및 부유성 세포를 위한 조직 배양 플라스크, 단클론 항체(mAb) 및 단백질 생산을 위한 생물반응기 플라스크, 생세포 및 고정 세포의 미생물학 및 현미경 검사를 위한 페트리 접시와 배양 접시, 부유성 세포 배양을 위한 일회용 및 재사용 가능한 스피너 플라스크, 성장 최적화 및 처리를 위한 세포 배양 플레이트를 제공합니다.
투과성 지지체 및 인서트(insert)
세포 배양 투과성 지지체와 삽입물은 세포의 정단면 및 기저측면에 쉽게 접근할 수 있는 막을 특징으로 하므로, in vivo 상태와 유사한 세포 배양 환경을 생성합니다.
  • Millicell 인서트(insert)는 상피 및 내피 세포주의 성장과 분화를 지원하도록 설계되었습니다. Millicell® 직립형 인서트(insert)는 세포 연구를 위해 탁월한 세포 성장을 촉진합니다. Millicell® 걸이형 인서트(insert)는 배지 공급, 변화 및 단층 분석을 위해 쉽게 제거할 수 있으며 공동 배양 및 투과성 검사에 사용할 수 있습니다.
  • Corning® Transwell 인서트(insert) 및 플레이트는 젖었을 때 투명해지는 멤브레인을 특징으로 가지고 있습니다.
  • Corning® Netwell® 인서트(insert)는 작은 기관, 조직 슬라이스 또는 이식물을 배양하기 위한 폴리에스터 메쉬 바닥이 폴리스티렌 링 또는 하우징에 부착된 제품입니다.
  • Corning® Snapwell™ 지지체는 전달 및 전기생리학 연구를 위해 변형된 Transwell 인서트(insert)입니다.
  • BRAND® 인서트(insert)는 우수한 광학적 특성을 가지며, 공동 배양, 분비 연구 및 주화성 테스트용 표준 모델과 인체 조직의 자동화된 in vitro 전처리를 위한 특화된 모델을 포함하고 있습니다.
3D 세포 배양용 세포외 기질
자사는 줄기세포 및 기타 세포 배양을 지원하기 위해 MaxGel™ 인간 세포외 기질(ECM), HydroMatrix™ 합성 펩타이드, 마우스 ECM을 포함한 광범위한 3차원 세포 배양 시스템 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 제품들은 세포가 in vivo에서 주변세포를 더 잘 모방할 수 있도록 3차원 환경을 제공합니다.
  • HydroMatrix™는 자가 조립, 세포 성장 및 이동을 촉진하는 합성 펩타이드 나노섬유 골격으로 신경줄기세포, 뉴런, 신경아교세포, 성상세포, 섬유아세포, 각질세포 등 많은 세포 유형의 증식을 지원하는 것으로 나타났습니다.
  • MaxGel™ 인간 ECM에는 콜라겐, 라미닌, 파이브로넥틴, 테나신,엘라스틴, 프로테오글리칸, 글리코스아미노글리칸 등의 세포외바탕질 성분이 포함되어 있습니다. MaxGel™ ECM은 세포의 성장과 이동을 촉진하며 신경줄기세포, 뉴런, 신경아세포, 성상세포, 섬유아세포, 간세포, 각질세포를 포함한 많은 세포 유형의 증식을 지원하는 것으로 나타났습니다.
  • HyStem® 줄기 세포 배양 플랫폼은 성장 인자 혼입, 부착 인자 혼입, ECM 단백질 혼입, 하이드로겔의 강도(rigidity)에 대한 제어를 제공합니다. HyStem® 하이드로겔 스캐폴드는 적절한 성장 인자, 부착 인자, 단백질로 맞춤형인 유연성을 제공하는 동시에 풍부하고 자연적인 세포외바탕질 환경을 긴밀하게 모방하고, 히알루론산과 콜라겐 원섬유를 갖추고 있습니다.
  • TrueGel3D는 세포의 생존성을 보존하고 고유의 세포 환경을 해당 조직과 유사하게 복제합니다. 이 기술은 3D 환경에서 세포의 형태적, 생리적 특성을 모두 연구하기 위한 기계적, 생화학적 신호를 제공합니다.
혈청학적 피펫
혈청 피펫은 일반적으로 밀리미터 양의 액체를 측정 및 분주하기 위해 사용됩니다. 유리 또는 플라스틱으로 이용 가능하며, 일반적으로 매니스커스 수치를 정확하게 측정하기 위한 눈금이 있으며 무균 세포 배양에 사용할 수 있습니다. 면 플러그 옵션은 과다 주입 및 오염을 방지하기 위해 사용할 수 있습니다. 점성 액체 및 부유물 피펫팅을 위해 대형 팁 피펫을 사용할 수 있습니다.
세포 리프터 및 스프레더
세포 리프터는 세포 배양 플라스크와 접시로부터 세포를 채취하는 데 사용되는 각진 헤드의 긴 손잡이를 가진 장치이며 길이와 디자인이 다양합니다. 세포 스프레더는 배양균과 배지를 아가 플레이트 표면에 분산시키기 위해 설계되었습니다.
세포 배양용 미세유체 장치
3D 칩과 Organ-on-a-Chip 기술 등 세포 배양을 위한 미세유체 장치는 3D 환경에서 적은 수의 세포로 연구를 할 수 있게 합니다. 이들을 사용하면 화학 그래디언트의 구현, 신선한 배지의 지속적인 유속, 고처리량 실험 및 분석 기기와의 직접적인 결합이 가능합니다. 미세유체 장치는 적은 양의 배양 배지 및 적은 양의 세포를 필요로 하기 때문에, 비용을 줄이고 세포의 양이 제한될 때 연구를 수행할 수 있습니다.
관련 자료
  • Article: Corning
    생명 공학용 Corning® 브랜드 초자류 및 플라스틱 실험실 용품, 여과 멤브레인, 셀 컬쳐 용품 및 장비.
  • User Guide: 2 Cell Culture Guide
    Corning Life Sciences offers a full line of cell culture products that are manufactured under strict process controls guaranteeing consistent product performance. All Corning Life Sciences plastics manufacturing facilities are ISO 9002 registered. ISO registration is recognized worldwide as a standard of excellence for quality systems
  • User Guide: Cell Culture Equipment
    Sterile polystyrene, 245 mm square x 18 mm deep, with lid. Dish has many uses, including large-scale colony-counting and plaque-lifting, microbial assays, hybridizations. Dishes stack without slipping.