특징
to hold holds 120 x 16-20mm Tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18872-0000
H × L × width
3.5 in. (89 mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
플렛폼 높이
2.8125 in. (71 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
특징 및 장점
- Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
- Useful in clinical labs for storage of samples
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.