material
acrylic
특징
adjustable 25, 35, 45 °
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech TRAJ-1000
일반 설명
Universal, fixed position acrylic stand with neoprene pad for supporting tube racks. Holds tube-filled racks at a comfortable positing for easier pipetting.
특징 및 장점
- Grooved support base for quick angle adjustment
- Fully stabilized design
- Pick an angle and start pipetting
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.