material
polypropylene plate
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37017-0000
파라미터
900 rpm speed
길이 × 너비 × 높이
23.5 cm × 12.7 cm × 8.9 cm
플레이트 크기 × 너비 × 길이
× 12.7 mm × 23.5 mm
일반 설명
Battery powered magnetic stirrer offers portable, lightweight stirring power. Ideal for field use, inside incubators or anywhere else electricity is not convenient or simply not available. CE marked.
특징 및 장점
- Operates on 1 or 2 "D" batteries; 2 batteries will provide approximately 16 days of continuous operation.
- Mix up to 1L.
- Speed control knob with separate on/off switch; operate up to 900RPM
- Durable, chemical-resistant polypropylene.
- Compact dimensions of 23.5 cm × 12.7 cm × 8.9 cm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.