주요 문서
BAH500250410
SP Bel-Art® Glove Box Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 10 large
동의어(들):
glove box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
black neoprene
크기
10 large
포장
pkg of 1 pair
제조업체/상표
Bel-Art H50025-0410
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One-piece, seamless, smooth neoprene protection against liquid, gas or solid substance penetration.
특징 및 장점
  • Suitable for use with glove boxes having 8" glove ports including sid ENTRY H50026-0000 Glove Boxes
  • Requires clamping rings (H50025-0320) to hold gloves in place
  • Sold in pairs
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)