material
green gloves
green nitrile
크기
XXL
무균
non-sterile
특징
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
포장
pack of 1 pair
제조업체/상표
KCL 733
KCL 733
길이 × thickness
600 mm × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Camatril nitrile long cuff gloves are of high standard, with a wide range of applications and made of specific high quality Nitrile. The large spectrum of chemical resistance ensures the use of these gloves in numerous fields. The remarkably high abrasion, cut and puncture resistance allows work with sharp edged materials. Good flexibility, anatomical design and excellent fit ensure a good sense of touch.
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Roughened palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
법적 정보
Camatril is a trademark of KCL GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.