주요 문서
BMSD113260
Benchmark Zirconium Oxide Bulk Beads
bead diam. 6 mm, Ceria Stabilized
동의어(들):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
zirconia (oxide)
특징
Ceria Stabilized
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1132-60
bead diam.
6 mm
호환성
BeadBug and BeadBlaster
일반 설명
Loose, bulk satellites, Ceria Stabilized zirconium, 6mm diameter, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
애플리케이션
bead, homogenization, lysis, zirconium, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)