material
PTFE (with steel core)
포장
pack of 2
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPD9600-15PTFB
bead diam.
15 mm
호환성
BeadBlaster™ 96
일반 설명
PTFE is the least hard of the grinding media materials and is chosen for its inert properties. PTFE is metal-free and non-stick. It′s high temperature resistance expands it′s use to cryogrinding. PTFE grinding media is used for applications in the pharmaceutical field as well as for plants and other biological samples. The 15mm PTFE grinding balls have steel cores for a higher energy input.
애플리케이션
Homogenization of biological and pharmaceutical samples
특징 및 장점
- Inert material
- Non-stick
- Wide temperature stability
법적 정보
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.