주요 문서
BMSH1000MR25
Benchmark MAGic ”Clamp” magnetic clamp
to hold, 25 mL Erlenmeyer
동의어(들):
magnetic clip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.13
특징
to hold 25 mL Erlenmeyer
제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-MR-25
호환성
MAGic Clamp universal platform
일반 설명
Unique magnetic clamps for use with the MAGic Clamp platforms for a convenient method attaching flasks or racks to a shaker.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)