material
white PTFE stir bar(s)
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120553
길이
300 mm
일반 설명
The Stir Bar Retriever is encapsulated in PTFE making it easy to clean and durable.
특징 및 장점
- The retrieval bar can recover stir bars even in hot solutions when stirring and mixing is no longer required
- Chemically inert and easy to clean
- Encapsulation in PTFE
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.