주요 문서
Z329452
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 350 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
제조업체/상표
BRAND 137720
길이
350 mm
직경
~8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Magnetic core fully sealed.
기타 정보
BR137720 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)