주요 문서
BMSW1000200
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
200 g
동의어(들):
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
제조업체/상표
Benchmark Scientific W1000-200
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)