주요 문서
BR144325
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 18 mm
동의어(들):
Stoppers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.35
material
silicone
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 144325
높이
20 mm
하부 직경
14 mm
상부 직경
18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)