주요 문서
BR43305
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 5 mL, borosilicate glass
동의어(들):
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.71
material
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
조인트
joint ST/NS neck10/19
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 43305
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.