주요 문서
BR65031
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 233 mm, with knob lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
특징
with knob lid
제조업체/상표
BRAND 65031
공칭 직경 × O.D. × 높이
150 mm × 215 mm × 233 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)