주요 문서
BR65238
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 368 mm, top socket joint: 24/29
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
조인트
socket joint: top24/29
특징
lid with socket and stopcock
제조업체/상표
BRAND 65238
공칭 직경 × O.D. × 높이
200 mm × 270 mm × 368 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)