주요 문서
BR72376
BRAND® bucket, PP
volume 12 L, H 300 mm
동의어(들):
Buckets, Containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 72376
높이
300 mm
용적
12 L
12000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Without lid and with spout and reinforced rim and handle.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)