material
polypropylene
특징
for 4 funnels
제조업체/상표
BRAND 74511
길이 × 너비
450 mm × 140 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These PP plates feature a stainless steel support rod with dimensions of 12 mm in diameter and 595 mm in length. They are designed to support 2 or 4 funnels with a top outer diameter ranging from 50 mm to 120 mm. The height of the funnels is adjustable, allowing for customized setups based on your specific needs.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.