material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 88655
I.D.
2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® T-bore stopcock with nozzles is made from high-quality PTFE, providing outstanding chemical resistance for a wide range of laboratory applications. Featuring a valve lever constructed from polypropylene (PP), it ensures smooth operation and control. The stopcock is designed with integrated hose nozzles, facilitating efficient fluid transfer and easy connection to hoses. Its robust construction guarantees reliable performance, making it ideal for handling aggressive chemicals and solvents.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.