material
borosilicate glass 3.3
특징
with graduation
제조업체/상표
BRAND 90624
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Glass Beaker with Spout, tall form, is constructed from high-quality Boro 3.3 glass, ensuring durability and reliability in laboratory environments. Compliant with DIN EN ISO 3819 standards, this beaker features clear graduation markings for accurate liquid measurement. The tall form design provides increased capacity, while the integrated spout facilitates easy pouring, minimizing spills and enhancing precision during liquid transfer.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.