실험실 비커
비커는 일반적인 실험실 유리 기구이며, 평평한 바닥과 열린 상부를 특징으로 합니다. 이는 주로 화학, 생물학, 임상 및 산업 실험실에서 용액 및 기타 시료를 혼합, 교반 및 유지하는 데 사용됩니다.
유리 비커
유리는 실험실 비커에 가장 널리 사용되는 소재입니다. 유리 비커는 일반적으로 붕규산 유리로 만들어지므로, 열충격 저항성이 좋아서 플라스틱 비커에 비해 훨씬 더 높은 온도에서 견딜 수 있습니다. 이 투명한 원통형 용기는 연구자들이 쉽게 내용물을 관찰할 수 있으므로 실험을 하는 동안 반응 및 변화를 모니터링하기에 이상적입니다. 높고/낮고, 주둥이가 있고/없고, 눈금이 있고/없고 등 여러 가지 형태 및 크기로 제공됩니다.
Duran® 비커
오토클레이브 가능한 Duran® 비커는 붕규산 3.3 유리 또는 Type 1/중성 유리를 소재로 하며 표준 또는 두꺼운 벽 변형으로 만들어집니다.
Pyrex® 비커
Pyrex® 비커는 열충격 저항성 및 기계적 강도 사이의 균형을 제공하기 위해 제조됩니다. 이 비커는 눈금이 있으며 Type 1, Class A 저팽창성 붕규산 유리로 만들어집니다.
Brand® 유리 비커
이 비커는 낮거나 높은 형태로 가능하며, 붕규산 3.3 DIN EN ISO 3819 유리로 만들어지고, 눈금 및 주둥이가 있는 형태로 제공됩니다.
플라스틱 비커
플라스틱 비커는 폴리스티렌, 폴리프로필렌, 폴리메틸 펜텐, 폴리메틸펜텐(PMP), 퍼플루오로알콕시 알칸(PFA), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 에틸렌 테트라플루오로에틸렌(ETFE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 등 여러 유형의 플라스틱 재료로 만들어집니다. 무게가 가볍고 취급하기 쉬운 특징 때문에 다양한 실험실 작업에 적합합니다. 뜨거운 액체도 담을 수 있지만 화염이나 강산, 용제와 함께 사용하면 안 됩니다.
Brand® 비커
Brand® 비커는 폴리프로필렌, ETFE, 또는 PFA로 만들어지며, 주둥이가 있는 눈금형 비커 및/또는 손잡이가 있는 눈금형 비커로 제공됩니다.
Corning® 폴리프로필렌 비커
이 비커는 멸균되었으며 뚜껑과 함께 제공됩니다.
Azlon 비커
Azlon 비커는 폴리메틸펜텐 또는 폴리프로필렌으로 만들어지며, 낮은 형태, 직선 벽 또는 점점 좁아지는 형태의 눈금형 비커입니다.
Nalgene ® 비커
Naglene® 비커는 PFA, 투명한 폴리프로필렌 또는 투명한 폴리메틸펜텐으로 만들어집니다.
재킷 비커(이중 비커)
재킷 비커(온도 조절 비커라고도 알려짐)는 붕규산 유리로 만들어지며,내부 재킷이 탑재되어 있고, 재킷을 통해 냉각 또는 가열 액체를 순환시킴으로써 시료를 일정한 온도로 유지하도록 설계되었습니다. 여러 실험실 응용분야, 특히 효소 소화, 적정, 합성 유기 반응 같은 화학 및 생물학적 반응에서 사용됩니다.
일회용 비커
일회용 비커는 산과 염기, 유기 용매에 대해 강한 저항성으로 알려져 있으며 일반적으로 실험실 시약에 사용됩니다. 폴리프로필렌으로 만들어지며, 눈금이 새겨지고 오토클레이브 사용이 가능합니다.