주요 문서
C28006
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
96%
동의어(들):
4-Chlorobenzyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
151.59
Beilstein:
971171
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid (or Semi-Solid or Liquid)
bp
265-267 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
density
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI key
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
271.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
133 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)