주요 문서
C28898
Sigma-Aldrich
2-Chlorobutane
≥99%
동의어(들):
sec-Butyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CHClCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
92.57
Beilstein:
1718770
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
5.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-15 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)