주요 문서
8.20281
Sigma-Aldrich
2-Chlorobutane
for synthesis
동의어(들):
2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
92.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
201-151-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
160 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
460 °C
효능
17400 mg/kg LD50, oral (Rat)
17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-8.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
전이 온도
flash point -10 °C
solubility
1.0 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(CC)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
5.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-15 °C - closed cup