주요 문서
C30000
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyronitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
103.55
Beilstein:
1633582
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 20 °C
SMILES string
ClCCCC#N
InChI
1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChI key
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F
Flash Point (°C)
85 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)