주요 문서
C61984
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitrotoluene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
147 °C/25 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
density
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
XTSGZXRUCAWXKY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)