주요 문서
C70223
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridine hydrochloride
99%
동의어(들):
1-Nitro-4-iodobenzene, 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium chloride, 4-Chloropyridinium monohydrochloride, 4-Iodo-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-iodobenzene, 4-Nitrophenyl iodide, p-Iodonitrobenzene, p-Nitroiodobenzene, p-Nitrophenyl iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4ClN · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
150.01
Beilstein:
3684904
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
형태
solid
mp
210 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Clc1ccncc1
InChI
1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
InChI key
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
388.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
198 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)