주요 문서
C70002
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
3-Pyridinyl chloride, 3-Pyridyl chloride, m-Chloropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
113.54
Beilstein:
105744
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccnc1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
InChI key
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)