주요 문서
C91204
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl ether
98%
동의어(들):
3,3′-Oxydipropionitrile, 2,2′-Dicyanodiethyl ether, Bis(2-cyanoethyl) ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O(CH2CH2CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
Beilstein:
1746454
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
InChI key
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)