주요 문서
CAD6001
3-way stopcock
female Luer lock to male Luer, right side, female Luer lock, compression-nut
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cadence Science 6001
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The spring clip design holdsthe key in position under proper sealing pressure for optimum performance. There is no need for a screwdriver in cleaning operations.
  • Made from nickel plated brass or stainless steel
  • Tested to 45 psi water pressure
  • High pressure stopcocks are rated to 290 psi
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)