주요 문서
CLS215519
Pyrex® distilling column
L 283 mm, joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Corning® 2155
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS19/22
제조업체/상표
Corning 2155-19
길이
283 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Drip-tip. Simple design, particularly useful in fractionations.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)