주요 문서
SYNC102442
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 200 mm
동의어(들):
Synthware C102442, distilling column, fractional column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C102442
길이
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)