주요 문서
Z164011
Sigma-Aldrich
Aldrich® fractional distillation head
with Vigreux indents
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
관련 카테고리
일반 설명
<ST/>14/20 and 24/40 male joints and <ST/>14/20 female joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)