주요 문서
CLS2360500
Pyrex® Liebig condenser with bottom ST joint
jacket L 500 mm, bottom joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Corning® 2360
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
top joint tooled neck for No.3 stopper
제조업체/상표
Corning 2360-500
자켓 길이
500 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
tooled neck for No.3 stopper
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)