Key Documents
CLS31760500C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 500 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
조인트
joint: ST/NS stopper40/50
특징
cap
fritted
포장
case of 1 ea
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 31760-500C
용량
500 mL
직경 × 높이
64 mm × 300 mm
튜빙 O.D.
8 mm
공극 크기
porositycoarse
coarse
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.