주요 문서
CLS3621050M
Pyrex® Hirsch funnel, with fritted disc
top I.D. 50 mm, porosity 10-15 μm
동의어(들):
Corning® 36210
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
제조업체/상표
Corning 36210-50M
디스크 직경
20 mm
필터 직경
20 mm
스템 O.D. × 길이
8 mm × 75 mm
상부 I.D.
50 mm
공극 크기
10-15 μm porosity
일반 설명
This type is very useful in preparation work, or in making separations where it is necessary to wash the precipitate and redissolve with chemicals which would attack filter paper.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)