실험실 깔때기
실험실 깔때기는 화학 및 기타 과학 실험에서 액체나 분말을 입구가 좁은 용기 내로 이동시키기 위해 사용됩니다. 일반적으로 유리 또는 플라스틱으로 만들어지며, 적용 분야에 따라 여러 모양과 크기로 제공됩니다. Buchner 깔때기는 진공 여과에서 사용되지만, 분액 깔때기는 비혼화성 액체에 사용됩니다.
Products
분말용 깔때기
분말용 깔때기는 건조한 분말이나 과립 재료를 병, 바이알 또는 시험관처럼 입구가 작은 용기 내로 이송시키는 데 특화되었습니다. 이 깔때기는 일반적으로 넓은 구멍이 있어, 분말을 빠르게 부을 수 있습니다. 분말용 깔때기의 형태는 분말을 입구가 작은 용기로 직접 부을 때 발생할 수 있는 엎지름, 손실 및 오염을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
Sterileware™ 분말용 깔때기
이 깔때기는 감마 방사선 조사 및 멸균되고, 60° 각도인 넓은 스템 및 구멍이 큰 스템을 가진 깔때기이며, 멸균 시료수집 도구를 이용하여 멸균 용기 안으로 분말 및 과립을 이송하는 데 이상적입니다. 이 깔때기는 FDA 등급 폴리프로필렌으로 만들어지며 식품, 약물, 화장품에서 사용하기가 안전합니다.
Sterileware™ 분말용 깔때기
이 깔때기는 붕규산 유리로 만들어지며 표준 테이퍼 내부 조인트를 가지고 있으므로, 단단한 밀봉이 필요한 간유리 목이 있는 용기 안으로 분말을 이송할 때 이상적입니다. 이 깔때기는 목이 여러 개인 플라스크와 사용하기 쉽도록 평평한 측면 또는 60도 오프셋으로도 제공됩니다.
Eco-smartFunnel™ 일회용 종이 실험실 깔때기
이 친환경적인 분말용 깔때기는 점토가 코팅된 두꺼운 제지 원료로 만들어지며 플라스틱 깔때기 대체품으로 이상적입니다. 실질적으로 모든 점성 액체 또는 분말과 함께 사용할 수 있으며 교차오염을 감소시키는데 도움이 됩니다. 주둥이 부분은 유연성을 극대화하도록 맞춤 설정할 수 있습니다.
첨가/적하 깔때기
첨가 또는 적하 깔때기는 유기 및 무기 화학 실험뿐만 아니라 첨가 반응을 위한 제약 및 생명공학 연구에서도 일반적으로 사용됩니다. 긴 원통형이며 주로 유리로 만들어집니다. 첨가 깔때기는 일반적으로 유리 조인트를 통해 플라스크 또는 반응 용기에 부착되며, 깔때기 바닥에 있는 밸브 또는 마개를 통해 반응 혼합물에 시약을 천천히 첨가합니다. 이로 인해 시약을 정밀하게 첨가할 수 있으며 반응 조건을 조절하는데 도움이 됩니다.
Ace 첨가 깔때기
Ace 첨가 깔때기에는 더 쉬운 조작을 위해 스톱콕 자리가 있습니다. 긴 유리 몸체, 균압 암, 이중 눈금, 정밀한 바늘 밸브 조절을 갖추고 있습니다. 또한, 나사식 마개는 추가 과정 중에 누출이 없도록 보장합니다.
Duran® 적하 깔때기
적하 깔때기는 첨가 깔때기의 한 유형이며, 정밀하고 균일하게 액체를 반응 혼합물에 투입할 수 있습니다. Duran 적하 깔때기는 접지 테이퍼 조인트와 고정 장치가 장착된 마개로 눈금이 매겨져 있습니다. 반응 용기에서 음압 및 양압 모두를 방지하는 균압관이 하단에 있거나 또는 없는 형태로 제공됩니다.
분액 깔때기
분액 또는 분별 깔때기는 오일과 물처럼 다른 밀도를 가진 비혼화성 액체를 분리하기 위해 흔히 사용되는 실험실 기구의 한 유형입니다. 이는 일반적으로 유리로 만들어지며 두 액체를 분리할 수 있도록 바닥에 마개가 있는 원뿔 모양입니다. 혼합되지 않는 액체의 혼합물을 분별 깔대기에 넣고 침전시킨 후 마개를 열어 아래층의 액체를 배출시킵니다. 이 과정은 두 액체가 완벽하게 분리될 때까지 반복될 수 있습니다. 분액 깔때기는 반응 혼합물에서 화합물을 추출하는 등 유기 화학뿐만 아니라 화학 물질을 정제하는 산업 공정에서도 일반적으로 사용됩니다.
Synthware™ Sure-Grip 분액 깔때기
이 구형의 분액 깔때기는 긴 마개 목과 깔때기 본체와 마개 사이에 직선 섹션이 있어 흔들리는 동안 안전한 그립을 제공하고 클램핑에도 도움이 됩니다. PTFE 마개와 함께 사용할 수 있으며 PTFE 또는 유리 마개를 선택할 수 있습니다.
Ace Squibb 분액 깔때기
이 분액 깔때기는 흔들거나 운반하는 동안 떨어지는 것을 방지하기 위해 누출 방지 잠금 마개가 있는 유럽형 Squibb 스타일의 원뿔 모양입니다. 바닥에서 매우 좁아지는 모양이므로, 더 뛰어난 유량 조절을 제공합니다.
BRAND® 분별 깔때기
BRAND® 분별 깔때기는 PTFE 마개가 있는 원뿔 형태 깔때기이며 폴리프로필렌 소재로 만들어져 내용물 관찰 시 높은 투명성을 제공합니다. 이 깔때기는 121°C에서 오토클레이브가 가능합니다.
Nalgene® 분별 깔때기
Nalgene® 분별 깔때기는 폴리프로필렌 소재로 만들어지고 TFE 마개가 있으며, 이 소재들은 손상되지 않으므로 윤활이 필요 없습니다. 이 깔때기는 다양한 분리 용액과 좋은 호환성을 나타냅니다.
Buchner 깔때기
Buchner 깔때기는 도자기, 유리 또는 플라스틱으로 만들어집니다. 진공 펌프와 프릿 유리 디스크 또는 여과지와 함께 사용되어 화학 혼합물에서 고체와 액체를 빠르게 분리합니다. Buchner 깔때기는 평평하고 천공된 바닥을 가지고 있어 프릿 디스크나 필터 종이를 지지하는 역할을 합니다. 액체 혼합물을 깔때기에 붓고 아래에서 진공을 가해 필터를 통해 액체를 끌어당기고 고체는 남습니다. 이 공정은 일반적으로 화학 실험실에서 화합물 및 불순물을 분리 및 여과하기 위한 실험실 환경에서 사용됩니다. Scienceware® Buchner 깔때기는 폴리프로필렌 또는 고밀도 폴리에틸렌으로 만들어지며, 하나의 부품으로 되어 있는 이 Buchner 깔때기에는 밀봉된 거친 다공성 폴리에틸렌 필터 플레이트가 내장되어 있으므로, 유지력을 좋게 하고 진공 하에서 유속을 빠르게 할 수 있습니다. 여과지 유무에 관계없이 사용할 수 있습니다.
Coors™ Buchner 깔때기
Coors™ Buchner 깔때기는 전체적으로 유약을 바른 도자기로 만들어지며 고정된 천공 플레이트가 제공됩니다.
Synthware™ Buchner 깔때기
이 붕규산 유리 Buchner 깔때기는 밀봉된 천공 유리 디스크가 내장되어 있어 선택한 필터 미디어를 지원합니다. 이 설계는 프릿 디스크의 오염 문제를 해결하며 세라믹 내부를 볼 수 없는 문제도 해결합니다.
압력 필터 깔때기
압력 필터 깔때기는 상부에서 밀폐됩니다. 보통 유리로 만들어지며 한 쪽 끝에는 프릿 유리 필터가 있고 다른 한 쪽 끝은 밀폐된 원통형의 관으로 구성됩니다. 압력 필터 깔때기는 일반적으로 액체에서 부유고형물을 분리하기 위한 실험실 환경에서 사용됩니다. 고체는 프릿 유리 필터에 의해 유지되는 반면, 액체는 필터를 통해 흘러 플라스크나 다른 용기에 수집됩니다. 압력 필터 깔때기는 대용량 액체 또는 다른 유형의 필터를 막아 버릴 수 있는 매우 미세한 입자의 여과에 특히 유용합니다.
Aldrich® 압력 필터 깔때기
Aldrich® 압력 필터 깔때기는 유리로 만들어지며, 깔때기, 마개, 핀치 클램프가 같이 제공됩니다. 공기 또는 수분에 민감한 화합물을 불활성 기체 하에서 빠르게 여과하는 데 유용합니다.
Ace 압력 필터/건조 깔때기
Ace 압력 필터/건조 깔때기는 공기에 민감한 화합물을 불활성 기체 또는 간단한 압력 필터 깔때기로 건조하는 데 사용됩니다. 이 필터에는 마개를 몸체에 연결하는 O 링 조인트가 있어 더 큰 입구를 제공합니다. 조인트는 핀치 클램프로 고정됩니다. 독특한 디자인으로 빠른 여과 또는 건조를 위해 압력 또는 진공을 교대로 또는 동시에 적용할 수 있습니다.