주요 문서
CLS5563550
Pyrex® volumetric flask, low actinic, heavy duty wide mouth, with Pyrex stopper
capacity 50 mL
동의어(들):
Corning® 55635
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
마개 크기
13
제조업체/상표
Corning 55635-50
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. the protective color is an intergral part of the flask, which retains the mechanical strength, chemical stability and thermal resistance of the Pyrex brand labware.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)