material
borosilicate glass
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 7077B-1
부피 측정 범위
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
길이
215 mm
용량
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These sterile disposable shorty Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are ideal for use in confined areas such as hoods. The 5, 10 and 25 mL sizes have tooled tops and the 50 mL has a polypropylene top end. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.