주요 문서
CLS70782N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
동의어(들):
Corning® 7078
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
material
borosilicate glass
설명
plugged
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 7078-2N
부피 측정 범위
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
용량
2.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are designed for the larger-volume user. They are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out and are packed to permit easy access to several pipettes at a time without contaminating the entire case. Similar to No. 7077, except multi-packed in plastic bags.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)