주요 문서
CLS894719
Pyrex® vacuum connecting adapter, 105° angle
bottom male joint: ST/NS 19/22, top female joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Corning® 8947
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
조인트
female joint: ST/NS top19/22
male joint: ST/NS bottom19/22
제조업체/상표
Corning 8947-19
관련 카테고리
일반 설명
With tubulation of 10mm O.D. for attaching to a vacuum pump or to inner and outer joints. Includes a drip-tip on the inner tube.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)