주요 문서
D171301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6(CO2CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.24
Beilstein:
987259
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
crystals
mp
187-193 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
InChI key
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)