주요 문서
D183806
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylpyrrolidine, mixture of cis and trans
93%, technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
99.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
93%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4299 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZEBFPAXSQXIPNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
44.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)