주요 문서
D206539
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
Bisphenyl carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5O)2CO
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
Beilstein:
1074863
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
양식
crystals
bp
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
334.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
168 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)