주요 문서
D59607
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2-butyne
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2C≡CCH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
122.98
Beilstein:
635740
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
99%
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165-168 °C (lit.)
density
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
InChI key
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1