material
round clear borosilicate glass filters
특징
without cap
포장
case of 288 ea Shrink-wrapped partitioned modules
제조업체/상표
WHEATON® 223739
보틀 직경 × 높이
(25 mm) (54 mm)
용량
(10 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Serum Bottles with exceptional wall strength and superior heat and chemical tolerances.
- Ideal for long and short term sample storage, lyophilization and vaccine / injectable drug containers
- Fits most lyophilization applications
- Manufactured from WHEATON 400 borosilicate molded glass that conforms to USP Type I requirements
- Shrink-wrapped partitioned modules reduce breakage
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.