주요 문서
27454-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/rubber septa
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/rubber septum
silver aluminum seal
포장
pkg of 100 ea
씰 직경 × 두께
20 mm × 3.0 mm
호환성
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)